Stampa…
Aluminum phosphate, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
344441000 344445000 344440025
ACRO344441000EA 44.3 EUR
ACRO344441000 ACRO344445000 ACRO344440025
Aluminum phosphate, puro
Aluminum phosphate
CAS No.: 7784-30-7
Formula: AlPO₄
Punto di fusione: >1500 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003430
CAS Number: 7784-30-7
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration ≥80.0 % (AlPO4)