Stampa…
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
344000050 344000250
ACRO344000050EA 75.3 EUR
ACRO344000050 ACRO344000250
Tetra-tert-butyl orthotitanate 98%
Tetra-tert-butyl orthotitanate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₁₆H₃₆O₄Ti
Punto di ebollizione: 160…165 °C (15 mmHg)
Densità: 0,8893 g/cm³
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040554
CAS Number: 3087-39-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay ≥97.5 %