Stampa…
Captopril 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
343700010 343700050 343700250
ACRO343700010EA 82.6 EUR
ACRO343700010 ACRO343700050 ACRO343700250
Captopril 98%
Captopril
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₉H₁₅NO₃S
Punto di fusione: 103…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168073
CAS Number: 62571-86-2
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -125° to -134° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)