Stampa…
Triallyl isocyanurate 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
342121000 342125000
ACRO342121000EA 42.4 EUR
ACRO342121000 ACRO342125000
Triallyl isocyanurate 98% stabilizzato
Triallyl isocyanurate
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid or solid
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₃
Punto di ebollizione: 149…152 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 24,8 °C
Densità: 1,159 g/cm³
Flash Pt: 245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006554
CAS Number: 1025-15-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 to 1200 ppm MEHQ