Stampa…
Oxypurinol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-diol
339940010 339940050 339940250
ACRO339940010EA 74.3 EUR
ACRO339940010 ACRO339940050 ACRO339940250
Oxypurinol 99%
Oxypurinol
Appearance: Light yellow Powder
Formula: C₅H₄N₄O₂
Peso molecolare: 152,11 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047205
CAS Number: 2465-59-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %