Stampa…
DL-2-Benzylserine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
339780010 339780100
ACRO339780010EA 59.3 EUR
ACRO339780010 ACRO339780100
DL-2-Benzylserine 97%
DL-2-Benzylserine
Appearance: Beige to light brown Crystalline powder or flakes
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Punto di fusione: 245…263 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863305
CAS Number: 4740-47-0
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %