Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formula:
C₅H₁₂OSi Punto di ebollizione: 74…75 °C (760 mmHg) Densità: 0,77 g/cm³ Flash Pt: –10 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00054764 CAS Number: 6213-94-1 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3885 to 1.3905 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |