Stampa…
Hexadecyl palmitate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Cetyl Palmitate, Palmitic acid palmityl ester, n-Hexadecyl palmitate, Palmitic Acid Hexadecyl Ester, Palmityl palmitate
338460050 338460250 338461000
ACRO338460050EA 26.5 EUR
ACRO338460050 ACRO338460250 ACRO338461000
Hexadecyl palmitate 98%
Hexadecyl palmitate
CAS No.: 540-10-3
Formula: C₃₂H₆₄O₂
Peso molecolare: 480.86 g/mol
Punto di ebollizione: 360 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 52…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053739
CAS Number: 540-10-3
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥97.5 %