(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(5S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, (S)-5-(Hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, (S)-(+)-4,5-Dihydro-5-hydroxymethyl-2(3H)-furanone, (S)-(+)-5-Hydroxymethyltetrahydro-2-furanone
CAS No.: 32780-06-6
Formula:
C₅H₈O₃ Peso molecolare: 116.12 g/mol Punto di ebollizione: 110…115 °C (2 mmHg) Densità: 1.23 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00066224 CAS Number: 32780-06-6 |
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +30.5° to +36.5° (20°C, 589 nm) (c=3, EtOH) |