Stampa…
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% in dichloromethane
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
337470050 337470250
ACRO337470050EA 99.2 EUR
ACRO337470050 ACRO337470250
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane 50% in dichloromethane
2-(4-Chlorosulphonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
Appearance: Clear yellow Solution
Formula: C₁₁H₁₇ClO₅SSi
Punto di ebollizione: >40 °C (760 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054774
CAS Number: 126519-89-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light brown Solution
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 55 % solids