Stampa…
4-Amino-6-methoxypyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
337450050 337450250
ACRO337450050EA 67.2 EUR
ACRO337450050 ACRO337450250
4-Amino-6-methoxypyrimidine 97%
4-Amino-6-methoxypyrimidine
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formula: C₅H₇N₃O
Peso molecolare: 125,1286 g/mol
Punto di fusione: 154…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129983
CAS Number: 696-45-7
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %