Stampa…
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
335940010 335940050
ACRO335940010EA 49.5 EUR
ACRO335940010 ACRO335940050
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine 99%
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-amine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₁₀H₂₂N₂
Punto di ebollizione: 215…218 °C (760 mmHg)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861832
CAS Number: 40327-96-6
UN: 2735
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %