Stampa…
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: L-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
334800050 334800250 334801000
ACRO334800050EA 37.4 EUR
ACRO334800050 ACRO334800250 ACRO334801000
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol 96%
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
CAS No.: 2964-48-9
Formula: C₉H₁₂N₂O₄
Peso molecolare: 212,2026 g/mol
Punto di fusione: 160…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007359
CAS Number: 2964-48-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Specific optical rotation +29° to +33° (20 °C, 589 nm) (c=1, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥95 %