Stampa…
Piperonyl butoxide 90% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
334161000 334165000
ACRO334161000EA 54.7 EUR
ACRO334161000 ACRO334165000
Piperonyl butoxide 90% tech.
Piperonyl butoxide
Formula: C₁₉H₃₀O₅
Punto di ebollizione: 180 °C (1 mmHg)
Flash Pt: 170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005842
CAS Number: 51-03-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Specific gravity (20°C) 1.055 to 1.065