Stampa…
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-alpha-methylphenylacetic Acid, (S)-(+)-Ibuprofen
333200010 333200050
ACRO333200010EA 51.7 EUR
ACRO333200010 ACRO333200050
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid 99%
(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Formula: C₁₃H₁₈O₂
Peso molecolare: 206,29 g/mol
Punto di fusione: 49…53 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00069289
CAS Number: 51146-56-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +57° to +61° (20 °C, 589 nm) (c=2, EtOH)