Stampa…
2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
332220010 332220050
ACRO332220010EA 120 EUR
ACRO332220010 ACRO332220050
2-Diethoxyphosphorylethylazanium 97%
2-Diethoxyphosphorylethylazanium
CAS No.: 203192-98-7
Formula: C₆H₁₆NO₃P·C₂H₂O₄
Punto di fusione: 135…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800256
CAS Number: 203192-98-7
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 141 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %