Diethyl (aminomethyl)phosphonate oxalate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 117196-73-3
Formula:
C₇H₁₆NO₇P Punto di fusione: 118…126 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00800255 CAS Number: 117196-73-3 |
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 118 to 126 °C |
Titration with HClO4 | ≥94 % |