Stampa…
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethylene glycol chlorophosphate, 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
332060050 332060250 332061000
ACRO332060050EA 100 EUR
ACRO332060050 ACRO332060250 ACRO332061000
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane
CAS No.: 6609-64-9
Formula: C₂H₄ClO₃P
Peso molecolare: 142,47 g/mol
Punto di ebollizione: 98…99 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 11…14 °C
Densità: 1,55 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00043138
CAS Number: 6609-64-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)