Stampa…
N-Palmitoyl ceramide (sintetico) 98+%, 99+% ee
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: D-erythro-Sphingosine, N-Palmitoyl-, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine, C16 Ceramide, N-Hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
331540050 331540250
ACRO331540050EA 76.6 EUR
ACRO331540050 ACRO331540250
N-Palmitoyl ceramide (sintetico) 98+%, 99+% ee
N-Palmitoyl ceramide
CAS No.: 24696-26-2
Formula: C₃₄H₆₇NO₃
Peso molecolare: 537,914 g/mol
Punto di fusione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00871748
CAS Number: 24696-26-2
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.50 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %