Stampa…
2-Methylallylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
330700010 330700050
ACRO330700010EA 87.3 EUR
ACRO330700010 ACRO330700050
2-Methylallylamine 97%
2-Methylallylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₄H₉N
Punto di ebollizione: 78 °C (760 mmHg)
Densità: 0,78 g/cm³
Flash Pt: –28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00053646
CAS Number: 2878-14-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %