Diethyl (chloromethyl)phosphonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula:
C₅H₁₂ClO₃P Punto di ebollizione: 109…110 °C (10 mmHg) Densità: 1,2 g/cm³ Flash Pt: 86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010189 CAS Number: 3167-63-3 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |