Stampa…
Acrilamide-Bisacrilamide (37.5:1) 40% mix in water per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
330221000 330225000
ACRO330221000EA 51.3 EUR
ACRO330221000 ACRO330225000
Acrilamide-Bisacrilamide (37.5:1) 40% mix in water per biochimica
Acrilamide-Bis (32:1)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00080848
CAS Number: 79-06-1
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm