Acrilamide-Bisacrilamide (29:1) 40% mix in water per biochimica
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acrilamide-Bis
330211000
330215000
ACRO330211000EA
49.8
EUR
ACRO330211000
ACRO330215000
Acrilamide-Bisacrilamide (29:1) 40% mix in water per biochimica
Acrilamide-Bis (32:1)
Densità:
1,035 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00080848 CAS Number: 79-06-1 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear colorless Solution |
UV | at 290 nm A: ≤0.1 |
Acrylic acid (HPLC) | ≤0.001 % |
Conductivity | ≤3 µS/cm |