Stampa…
Acrilamide-Bisacrilamide (19:1) 40% mix in water per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Acrilamide-Bis
330201000 330205000
ACRO330201000EA 47.7 EUR
ACRO330201000 ACRO330205000
Acrilamide-Bisacrilamide (19:1) 40% mix in water per biochimica
Acrilamide-Bis (32:1)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00080848
CAS Number: 79-06-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm