Stampa…
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
330080050 330080250
ACRO330080050EA 98.8 EUR
ACRO330080050 ACRO330080250
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 98%
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Appearance: Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Formula: C₈H₈O₂
Punto di ebollizione: 115…118 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: 30…34 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00215511
CAS Number: 16806-93-2
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %