Stampa…
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
329950010 329950050 329950250
ACRO329950010EA 60.9 EUR
ACRO329950010 ACRO329950050 ACRO329950250
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II) 98%
(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminocobalt(II)
CAS No.: 176763-62-5
Formula: C₃₆H₅₄CoN₂O₂
Punto di fusione: >350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631277
CAS Number: 176763-62-5
Visualizza i codici
Appearance Orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %