Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
329470050 329470010
ACRO329470050EA 142 EUR
ACRO329470050 ACRO329470010
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155,625 g/mol
Punto di ebollizione: 232 °C (760 mmHg)
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044766
CAS Number: 6299-02-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5455 to 1.5475 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %