Stampa…
Nifedipine 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Adalat, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
329270050 329270010 329270250
ACRO329270050EA 102 EUR
ACRO329270050 ACRO329270010 ACRO329270250
Nifedipine 98+%
Nifedipine
CAS No.: 21829-25-4
Formula: C₁₇H₁₈N₂O₆
Peso molecolare: 346,34 g/mol
Punto di fusione: 171…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00057326
CAS Number: 21829-25-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %