Stampa…
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: ODQ
328800100 328800500
ACRO328800100EA 106 EUR
ACRO328800100 ACRO328800500
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one 98%
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one
CAS No.: 41443-28-1
Formula: C₉H₅N₃O₂
Peso molecolare: 187.16 g/mol
Punto di fusione: 160…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00792620
CAS Number: 41443-28-1
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %