Stampa…
DETA NONOate (NOC-18) 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DETA/NO, 2,2′-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, Diethylenetriamine NONOate, 3,3-Bis(aminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
328650250 328651000
ACRO328650250EA 68.5 EUR
ACRO328650250 ACRO328651000
DETA NONOate (NOC-18) 95%
DETA NONOate (NOC-18)
CAS No.: 146724-94-9
Formula: C₄H₁₃N₅O₂
Peso molecolare: 163,181 g/mol
Punto di fusione: 98…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00278808
CAS Number: 146724-94-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %