Stampa…
Thapsigargin 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-Acetoxy-4-(butyryloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-(((Z)-2-methylbut-2-enoyl)oxy)-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate
328570010 328570050
ACRO328570010EA 196 EUR
ACRO328570010 ACRO328570050
Thapsigargin 97%
Thapsigargin
CAS No.: 67526-95-8
Formula: C₃₄H₅₀O₁₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00083511
CAS Number: 67526-95-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless Film
HPLC ≥96.0 %
TLC ≥96.0 %