Stampa…
Paclitaxel 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
328420010 328420050 328420250
ACRO328420010EA 58.1 EUR
ACRO328420010 ACRO328420050 ACRO328420250
Paclitaxel 99+%
Paclitaxel
CAS No.: 33069-62-4
Formula: C₄₇H₅₁NO₁₄
Peso molecolare: 853,91 g/mol
Punto di fusione: 213…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00869953
CAS Number: 33069-62-4
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 223 °C
HPLC ≥99.0 %