Fumonisin B1 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
328250010
328250050
ACRO328250010EA
174
EUR
ACRO328250010
ACRO328250050
Fumonisin B1 96%
Fumonisin B1
CAS No.: 116355-83-0
Formula:
C₃₄H₅₉NO₁₅ Peso molecolare: 721.838 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00133349 CAS Number: 116355-83-0 |
Appearance | White to tan Powder or granules or solid |
HPLC | ≥95 % |