Stampa…
Calcimycin (A23187) free acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Calcium Ionophore A23187, Calcium Ionophore III, Antibiotic A23187
328080010 328080050
ACRO328080010EA 55.7 EUR
ACRO328080010 ACRO328080050
Calcimycin (A23187) free acid 98%
Calcimycin (A23187)
CAS No.: 52665-69-7
Formula: C₂₉H₃₇N₃O₆
Peso molecolare: 523,63 g/mol
Punto di fusione: 182…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00151202
CAS Number: 52665-69-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 193 °C
TLC ≥97.5 %