Stampa…
2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
319610010 319610050
ACRO319610010EA 47.3 EUR
ACRO319610010 ACRO319610050
2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide 98%
2,2'-Bipyridyl-1,1'-dioxide
CAS No.: 7275-43-6
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Punto di fusione: 296…298 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065169
CAS Number: 7275-43-6
Visualizza i codici
Appearance Off-white to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %