Stampa…
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
319220010 319220100
ACRO319220010EA 100 EUR
ACRO319220010 ACRO319220100
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate 98%
3,4-Dichlorobenzyl isocyanate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₈H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 202,034 g/mol
Punto di ebollizione: 282 °C (760 mmHg)
Densità: 1,375 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673063
CAS Number: 19752-09-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5656 to 1.5676 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %