Stampa…
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pd2dba3, Pd₂(dba)₃
318775000 318770050 318770250
318775000.EA 52.7 EUR
318775000. 318770050. 318770250.
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
CAS No.: 51364-51-3
Formula: C₅₁H₄₂O₃Pd₂
Peso molecolare: 915,74 g/mol
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013310
CAS Number: 51364-51-3
Visualizza i codici
Appearance Purple to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96.0 %