Stampa…
2-(Benzyloxy)ethanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
314650050 314650010 314650250
ACRO314650050EA 84.4 EUR
ACRO314650050 ACRO314650010 ACRO314650250
2-(Benzyloxy)ethanol 98%
2-(Benzyloxy)ethanol
CAS No.: 622-08-2
Formula: C₉H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 265 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002868
CAS Number: 622-08-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %