Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
314170050 314170010
ACRO314170050EA 96.8 EUR
ACRO314170050 ACRO314170010
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
CAS No.: 16588-74-2
Formula: C₉H₃F₆NO
Peso molecolare: 255,12 g/mol
Punto di ebollizione: 62 °C (2 mmHg)
Densità: 1,47 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013559
CAS Number: 16588-74-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %