Stampa…
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
313260050 313260250
ACRO313260050EA 31.3 EUR
ACRO313260050 ACRO313260250
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Appearance: Transparent Low melting solid
Formula: C₆H₁₆Cl₂Si₂
Peso molecolare: 215,26 g/mol
Punto di ebollizione: 198…200 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 35…38 °C
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000505
CAS Number: 13528-93-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Transparent Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %