Stampa…
Buthionine sulphoximine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
309475000 309470050
ACRO309475000EA 130 EUR
ACRO309475000 ACRO309470050
Buthionine sulphoximine 99%
Buthionine sulphoximine
CAS No.: 5072-26-4
Formula: C₈H₁₈N₂O₃S
Punto di fusione: 215 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00070309
CAS Number: 5072-26-4
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %