Stampa…
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylenepropane-1,3-diol
308590010 308590050
ACRO308590010EA 48.2 EUR
ACRO308590010 ACRO308590050
2-Methylene-1,3-propanediol 97%
2-Methylene-1,3-propanediol
CAS No.: 3513-81-3
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88.11 g/mol
Punto di ebollizione: 93…95 °C (2 mmHg)
Densità: 1.08 g/cm³
Flash Pt: <110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075162
CAS Number: 3513-81-3
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %