Stampa…
4-Aminostyrene 90% stabilizzato, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
308480050 308480010 308480250
ACRO308480050EA 141 EUR
ACRO308480050 ACRO308480010 ACRO308480250
4-Aminostyrene 90% stabilizzato, grado tecnico
4-Aminostyrene
Appearance: Yellow to orange-red Liquid or solid
Formula: C₈H₉N
Punto di ebollizione: 249 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 23…24 °C
Densità: 1,01 g/cm³
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00015329
CAS Number: 1520-21-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 4-tert-Butylcatechol