Stampa…
Dodecanedioyl dichloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
305340250 305340050
ACRO305340250EA 151 EUR
ACRO305340250 ACRO305340050
Dodecanedioyl dichloride 98%
Dodecanedioyl dichloride
Appearance: Clear yellow to brown Liquid
Formula: C₁₂H₂₀Cl₂O₂
Peso molecolare: 267,19 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (,5 mmHg)
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012243
CAS Number: 4834-98-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %