Stampa…
Methyl stearate mixture of homologs
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Stearic acid methyl ester, Methyl octadecanoate
304220010 304220025
ACRO304220010EA 115 EUR
ACRO304220010 ACRO304220025
Methyl stearate mixture of homologs
Methyl stearate
Formula: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
Peso molecolare: 298,51 g/mol
Punto di ebollizione: 215 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 37…39 °C
Densità: 0,836 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009005
CAS Number: 112-61-8
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance White to cream Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Acid value ≤1 mg KOH/g
Iodine value ≤1 g I2/100 g
Saponification value 186 to 208 mg KOH/g