Stampa…
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Carboxy-3-chlorophenol hydrate
304200010 304200050
ACRO304200010EA 67.5 EUR
ACRO304200010 ACRO304200050
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Formula: C₇H₅ClO₃·xH₂O
Peso molecolare: 172,57 g/mol (anhy)
Punto di ebollizione: 350 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 207…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798116
CAS Number: 56363-84-9
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to orange-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥97.5 % (On dry substance)