Stampa…
1-Methylimidazolidin-2-one 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-2-imidazolidinone
304155000 304150020
ACRO304155000EA 70.2 EUR
ACRO304155000 ACRO304150020
1-Methylimidazolidin-2-one 98+%
1-Methylimidazolidin-2-one
Appearance: Off-white to beige Crystalline solid
Formula: C₄H₈N₂O
Peso molecolare: 100,121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800601
CAS Number: 694-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %