Stampa…
Sodium metatungstate in water stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodium polytungstate, hexa-Sodium tungstate (W12)
304100500 304102500
ACRO304100500EA 163 EUR
ACRO304100500 ACRO304102500
Sodium metatungstate in water stabilizzato
Sodium metatungstate
2.82 density solution
Appearance: Clear yellow to light green Liquid
Formula: H₂Na₆O₄₀W₁₂H₂
Peso molecolare: 2986,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150663
CAS Number: 12141-67-2
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Assay ≥67 % (WO3)
Stabilizer Typically 0.02 % Na2Cr2O7 salt