Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 4244-84-2
Formula:
C₅H₁₁NO₂·HCl Punto di fusione: 55…57 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012909 CAS Number: 4244-84-2 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
TLC | ≥98.5 % |