Stampa…
Harmine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Banisterine
302972500 302970050 302970010
ACRO302972500EA 31.9 EUR
ACRO302972500 ACRO302970050 ACRO302970010
Harmine 98%
Harmine
CAS No.: 442-51-3
Formula: C₁₃H₁₂N₂O
Peso molecolare: 212,25 g/mol
Punto di fusione: 262…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004958
CAS Number: 442-51-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %